Beskrivelse
- Klare polyvinylchlorid (PVC) skåle specielt designet til plantekulturapplikationer.
- Ideel til brug i kommercielle gartnerier eller forskningsmiljøer.
- Tillad enestående lystransmission og optimal vækst.
- Reducer tiden brugt på at forberede et in vitro-vækstmiljø for plantekulturer ved at eliminere behovet for rengøring og sterilisering.
- Covers sælges separat (se 092672102)
Ordreinfo
Base L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Betræk og bunde sælges separat. Steril.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (engelsk) | 300 mL |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Bund form | Firkant |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Skål til cellekultur |
| Til brug med (applikation) | Plantecellekultur |
| Mængde | 10/Cs |
| Dimensioner (L x B) | 3,75 x 3,75 tommer. (9,5 x 9,5 cm) |
| Vis mere |