Få mere at vide
MP Biomedicals™ PlantCon™ Plantevævskulturbeholder
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 Ea
10/Cs
200/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
Beskrivelse
Klare polyvinylchlorid (PVC) skåle specielt designet til plantekulturapplikationer. Ideel til brug i kommercielle gartnerier eller forskningsmiljøer. Tillad enestående lystransmission og optimal vækst. Reducer tiden brugt på at forberede et in vitro-vækstmiljø for plantekulturer ved at eliminere behovet for rengøring og sterilisering.
Ordreinfo
Base L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Betræk og bunde sælges separat. Steril.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukketype | Covers sælges separat (se 092672102) |
| Bund form | Firkant |
| Farve | Klar |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen, PVC |
| Form | Rektangulær |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Skål til cellekultur |
| Mængde | 200/Cs |
| Dimensioner (L x B) | 3,75 x 3,75 tommer. (9,5 x 9,5 cm) |
| Vis mere |