Få mere at vide
MP Biomedicals™ PlantCon™ Plantevævskulturbeholder
Artikelnummer. 11415005 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 Ea
10/Cs
200/Cs
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415005 1 Ea Pakke med 10
17345609 10/Cs -
11435005 200/Cs Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415005 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092672002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Steriliseret base til PlantCon™ Plantevævskulturbeholder. Bruge PlantCon™ beholdere med flydende eller agar-størknet medier. De kan bruges til mange plantecellekulturprocedurer, der i øjeblikket bruger glasbeholdere.
Klare polyvinylchlorid (PVC) skåle specielt designet til plantekulturapplikationer. Ideel til brug i kommercielle gartnerier eller forskningsmiljøer. Tillad enestående lystransmission og optimal vækst. Reducer tiden brugt på at forberede et in vitro-vækstmiljø for plantekulturer ved at eliminere behovet for rengøring og sterilisering.
Ordreinfo
Base L x B x H: 3 3/4 x 3 3/4 x 1 3/8 in. (9,5 x 9,5 x 3,5 cm). Betræk og bunde sælges separat. Steril.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukketype Covers sælges separat (se 092672102)
Bund form Firkant
Farve Klar
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen, PVC
Form Rektangulær
Sterilitet Steril
Type Skål til cellekultur
Mængde 1 Ea
Dimensioner (L x B) 3,75 x 3,75 tommer. (9,5 x 9,5 cm)
Længde (metrisk) 9.5 mm
Bredde (metrisk) 9.5 mm
Højde (metrisk) 7 mm