Få mere at vide
MP Biomedicals™ Plantekultursaltblandinger
Artikelnummer. 17317489 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttype:
Hoaglands modificerede basalsaltblanding
Murashige og Skoog Plantesaltblanding
Murashige og Skoog basalsaltblanding
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
17317489 10 x 1 l Hoaglands modificerede basalsaltblanding -
11494895 1 x 10 l Hoaglands modificerede basalsaltblanding 10 L
17307479 10 x 1 l Murashige og Skoog basalsaltblanding -
17337479 10 x 1 l Murashige og Skoog Plantesaltblanding -
11405005 1 x 50 l Murashige og Skoog Plantesaltblanding 50 L
11434925 1 x 10 l Murashige og Skoog basalsaltblanding 10 L
11494995 1 x 10 l Murashige og Skoog Plantesaltblanding -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17317489 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092621820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    485.82 DKK / 10 L
    Spare 24.18 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Plantekultursaltblandinger er til molekylær testning af planter og planteafledte prøver til forbedring af planters produktivitet, kvalitet og sygdomsresistens.
  • Klar til brug
  • Flydende formulering, fremstillet i henhold til den originale specifikation, medmindre andet er angivet
  • Fås i forskellige pakningsstørrelser, klar til brug og flydende formuleringer
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Hoaglands modificerede basalsaltblanding
Mængde 10 x 1 l
Format Løsning
pH 4.8
Indhold og opbevaring 4 °C