Få mere at vide
MP Biomedicals™ Plantekultursaltblandinger
Artikelnummer. 11494895 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
1 x 10 l
1 x 50 l
Produkttype:
Hoaglands modificerede basalsaltblanding
Murashige og Skoog Plantesaltblanding
Murashige og Skoog basalsaltblanding
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
11494895 1 x 10 l Hoaglands modificerede basalsaltblanding 10 L
17317489 10 x 1 l Hoaglands modificerede basalsaltblanding -
17307479 10 x 1 l Murashige og Skoog basalsaltblanding -
17337479 10 x 1 l Murashige og Skoog Plantesaltblanding -
11405005 1 x 50 l Murashige og Skoog Plantesaltblanding 50 L
11434925 1 x 10 l Murashige og Skoog basalsaltblanding 10 L
11494995 1 x 10 l Murashige og Skoog Plantesaltblanding -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11494895 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092621822
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 DKK
    203.73 DKK / 10 L
    Spare 10.27 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Plantekultursaltblandinger er til molekylær testning af planter og planteafledte prøver til forbedring af planters produktivitet, kvalitet og sygdomsresistens.
  • Klar til brug
  • Flydende formulering, fremstillet i henhold til den originale specifikation, medmindre andet er angivet
  • Fås i forskellige pakningsstørrelser, klar til brug og flydende formuleringer
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Hoaglands modificerede basalsaltblanding
Mængde 1 x 10 l
Format Løsning
pH 4.8
Indhold og opbevaring 4 °C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hoagland's Modified Basal Salt Mixture
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium Nitrate Tetrahydrate, PotassiumNitrate, Ferrous Sulfate Heptahydrate, Boric Acid