Få mere at vide
MP Biomedicals™ Plantekultur næringsstofblandinger
Artikelnummer. 11474955 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11474955 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11474955 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092625149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 DKK
    454.48 DKK / 100ml
    Spare 23.52 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Hver formulering er fremstillet i overensstemmelse med den originale specifikation og har en enkelt styrke, medmindre andet er angivet.
  1. Opbevares på 0° til 5 °C.
  2. Beskyt mod lys.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 0° til 5 °C
Form Væske
Produkttype Vitamintilskud
Mængde 100 ml