Få mere at vide
Specifica
Specifica
| Koncentration | ≥20μ /mg |
| pH | 9.8 til 10.4.5 |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at bryde phosphodiesterbindinger, katalysere hydrolysen af forskellige nukleotidpolyphosphater |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Kilde | Crotalus adamanteus gift |
| Mængde | 100 U |
| Produkttype | Fosfodiesterase I |
| Molekylvægt (g/mol) | 115000 |
| Inhibitorer | Gluktathion, cystein og ascorbinsyre |
| Form | Lyofiliseret pulver |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Phosphodiesterase I
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?