Få mere at vide
MP Biomedicals™ Phosphodiesterase I fra Crotalus adamanteus
Artikelnummer. 11318559 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 U
Pakningsstørrelse:
100 enheder
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318559 100 U 100 enheder
1 options
Artikelnummer. 11318559 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 0210097880
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bruges til at bryde fosfodiesterbindinger. Det er et membranbundet glycoprotein, der bruges til at katalysere hydrolysen af forskellige nukleotidpolyphosphater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Koncentration ≥20μ /mg
pH 9.8 til 10.4.5
Til brug med (applikation) Bruges til at bryde phosphodiesterbindinger, katalysere hydrolysen af forskellige nukleotidpolyphosphater
Indhold og opbevaring -20°C
Kilde Crotalus adamanteus gift
Mængde 100 U
Produkttype Fosfodiesterase I
Molekylvægt (g/mol) 115000
Inhibitorer Gluktathion, cystein og ascorbinsyre
Form Lyofiliseret pulver
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Phosphodiesterase I
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Indicazioni di pericolo
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Consigli di prudenza
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.