Få mere at vide
MP Biomedicals™ Fosfatbufret saltvand
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Fosfatbufret saltvand (PBS) |
| pH | 7.4 |
| Mængde | 10 x 1 l |
| Sterilitet | Steril |
| Inkluderer | Ingen Calcium, Intet Magnesium |