Få mere at vide
MP Biomedicals™ Pepsin
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Beskrivelse
Oprenset ved kromatografi. Aktivitet: 2000-2400U/mg protein. Enhed Definition: En enhed vil producere enΔ En 280 på 0,001 pr. minut ved pH 2,0 og 37 C, °målt som TCA-opløselige produkter under anvendelse af hæmoglobin som substrat. Lyofiliseret pulver, stort set saltfrit.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Anvendes til at fordøje proteiner og bruges almindeligvis til fremstilling af Fab-fragmenter fra antistoffer |
| pH-område | 1 til 3,5 |
| Prøvetype | Svin maveslimhinde |
| Indhold og opbevaring | 0 °C |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Mængde | 10 g |
| Produkttype | Pepsin |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Pepsin
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: pepsin
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto