Få mere at vide
MP Biomedicals™ Pepsin
Artikelnummer. 11465322 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. 11465322
Brand: MP Biomedicals™ 0219536710
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fra svines maveslimhinde
Oprenset ved kromatografi. Aktivitet: 2000-2400U/mg protein. Enhed Definition: En enhed vil producere enΔ En 280 på 0,001 pr. minut ved pH 2,0 og 37 C, °målt som TCA-opløselige produkter under anvendelse af hæmoglobin som substrat. Lyofiliseret pulver, stort set saltfrit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Anvendes til at fordøje proteiner og bruges almindeligvis til fremstilling af Fab-fragmenter fra antistoffer
pH-område 1 til 3,5
Prøvetype Svin maveslimhinde
Indhold og opbevaring 0 °C
Form Lyofiliseret, frysetørret
Mængde 10 g
Produkttype Pepsin
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Pepsin
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Consigli di prudenza
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: pepsin
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato