Beskrivelse
- Penicillin G er et smalspektret antibiotikum afledt af Streptococcus pneumoniae.
- Det er blevet brugt til at studere de diagnostiske og terapeutiske implikationer af gentamicin-resistent Enterococcus faecalis sekvens type 6 med reduceret penicillinfølsomhed og i cellekultur både alene og kombineret med streptomycin og andre antibiotika.
- Penicillin G også kendt som benzylpenicillin.
- Det udøver en bakteriedræbende såvel som en bakteriostatisk virkning på modtagelige bakterier ved at interferere med de sidste stadier af syntesen af peptidoglycan, et stof i bakteriecellevæggen.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Penicillin G Sodium Salt |
| Fysisk form | Pulver |
| Tab ved tørring | 0.001 |
| Styrke | >1500 μ/mg |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 100 mU |
| Molekylær formel | C16H17N2NaSO4 |
| Valideret ansøgning | Celledyrkning |
| Beilstein | 3834217 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt