Få mere at vide
Penicillin G, natriumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17600937 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mU
100 mU
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17600937 1 mU
17620937 25 mU
17630937 100 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17600937 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219453701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 DKK
    258.58 DKK / 1 mikroenheder
    Spare 13.42 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Penicillin G, natriumsaltcellekulturkvalitet, pulver
  • Penicillin G er et smalspektret antibiotikum afledt af Streptococcus pneumoniae.
  • Det er blevet brugt til at studere de diagnostiske og terapeutiske implikationer af gentamicin-resistent Enterococcus faecalis sekvens type 6 med reduceret penicillinfølsomhed og i cellekultur både alene og kombineret med streptomycin og andre antibiotika.
  • Penicillin G også kendt som benzylpenicillin.
  • Det udøver en bakteriedræbende såvel som en bakteriostatisk virkning på modtagelige bakterier ved at interferere med de sidste stadier af syntesen af peptidoglycan, et stof i bakteriecellevæggen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 69-57-8
MDL nummer MFCD00069666
InChI nøgle FCPVYOBCFFNJFS-LQDWTQKMSA-M
Synonym Benzylpenicillin sodium salt
Tekniske data
Fysisk form Pulver
Tab ved tørring 0.001
Styrke >1500 u/mg
Farve Hvid
Mængde 1 mU
Molekylær formel C16H17N2NaO4S
Valideret ansøgning Cell Culture
Beilstein 3834217
Opløselighedsinformation Soluble in water(H2O):100mg/mL.
Molekylvægt (g/mol) 356.37
Grad Celledyrkning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G Sodium Salt, cell culture grade
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G SodiumSalt