Få mere at vide
Penicillin G kaliumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17690927 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mU
100 μm
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17690927 100 μm
17670927 1 mU
17680927 25 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17690927 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219453680
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Penicillin G Kalium Salt Cellekulturreagens, hvidt pulver
  • Det bruges som et cellekulturtilsætningsstof som et antibiotika.
  • Penicillin G kaliumsalt er et salt af Penicillin G.
  • Penicillin G er en hydrofob,β -lactam antibiotikum produceret af Penicillium spp.
  • Penicillin G er også kendt som benzylpenicillin og indeholder en 6'-phenylacetyl-sidekæde.
  • I sure vandige opløsninger er Penicillin rapporteret at nedbrydes til penillinsyre og penillinsyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
MDL nummer MFCD00036193
Synonym Benzylpenicillin Potassium Salt
Especificaciones
Fysisk form Pulver
pH 5 to 7.5 (3% aq. soln.)
Smeltepunkt 214°C to 217°C (Literature)
CAS 113-98-4
Styrke 1500 to 1700 μ/mg
Sterilitet Non-sterile
Farve Hvid
Mængde 100 μm
Assay Procent Noter 0.998
Molekylær formel C16H17N2O4SK
Valideret ansøgning Cell Culture
Beilstein 3832841EC
Opløselighedsinformation Soluble in water(100mg/mL).
Molekylvægt (g/mol) 372.48
Grad Celledyrkning
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Penicillin G Potassium Salt, Cell Culture Reagent
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Consejos de prudencia
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.