Få mere at vide
Penicillin G kaliumsalt, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17680927 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mU
100 μm
25 mU
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17680927 25 mU
17690927 100 μm
17670927 1 mU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17680927 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219453625
Penicillin G Kalium Salt Cellekulturreagens, hvidt pulver
  • Det bruges som et cellekulturtilsætningsstof som et antibiotika.
  • Penicillin G kaliumsalt er et salt af Penicillin G.
  • Penicillin G er en hydrofob,β -lactam antibiotikum produceret af Penicillium spp.
  • Penicillin G er også kendt som benzylpenicillin og indeholder en 6'-phenylacetyl-sidekæde.
  • I sure vandige opløsninger er Penicillin rapporteret at nedbrydes til penillinsyre og penillinsyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 113-98-4
MDL nummer MFCD00036193
InChI nøgle HTQQVOYPSGNVPA-HBRCYENSSA-M
Synonym Benzylpenicillin Potassium Salt
IUPAC navn kalium-[3-(2-chlor-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]dimethylamin (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(2-phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carboxylat
SMIL [K+].CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2SC2=CC=C(Cl)C=C12.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)CC3=CC=CC=C3)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
Tekniske data
Fysisk form Pulver
pH 5 til 7,5
Styrke 1,500 - 1,700 u/mg
Vand 0.001
Farve Hvid
Mængde 25 mU
Assay Procent Noter 0.998
Molekylær formel C33H36ClKN4O4S2
Valideret ansøgning Cell Culture
Beilstein 3832841
Opløselighedsinformation Soluble in water(100mg/mL).
Molekylvægt (g/mol) 691.34
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Penicillin G, potassium salt
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt