Få mere at vide
MP Biomedicals™ Nigrosin Stain
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
Beskrivelse
- Formula Weight: 737.87
- CAS # 8005-03-6
- Synonym: Acid Black 2; C.I. 50420
- Physical Description: Black crystalline powder
- Solublility: Soluble in water(1mg/ml-opaque black with purple cast solution)
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Nigrosin |
| Mængde | 25 g |
| Format | Crystal |
| Til brug med (applikation) | Viable cell staining agent especially in stem cell biology |
| Opbevaringskrav | 15 to 30°C |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.