Beskrivelse
De ubelagte områder har en total fugtbar overflade, så væsken fordeler sig jævnt over området af hver brønd. Til cellevedhæftning og vækst kræver objektglassene kun en simpel vask i deioniseret vand eller rengøringsmiddel efterfulgt af sterilisering.
- Materiale: Skrøbeligt glas med blå PTFE-belægning
- Dimensioner: 8 mm (0,31 tommer) brønddiameter arrangeret 2 x 5
- Gennemsnitlig størrelse: 2,5 cm (0,98 in.) x7,5 cm (2,95 tommer) x1 mm (0,04 tommer)
- En 4-kanals pipette kan bruges til at overføre prøver direkte fra mikropladen til objektglasset
- Ikke et genanvendeligt objektglas - iblødsætning og vask efter brug kan få PTFE-belægningen til at løfte sig på grund af tidligere reaktioner af organiske opløsningsmidler og fikseringsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Multitest Slide |
| Wells | 10 |
| Materiale | Glas |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens, cellekultur, objektglasagglutinationstest og histologi |
| Dimensioner (LxB) | 25 x 75 mm |