Få mere at vide
MP Biomedicals™ Multitest slides
Artikelnummer. 11459465 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Nå tælle:
8
12
15
Diameter (metrisk):
4 mm
6 mm
7 mm
Diameter (engelsk):
0,15 tommer.
0,23 tommer
0,27 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Nå tælle Diameter (metrisk) Diameter (engelsk) Pakningsstørrelse
11459465 12 7 mm 0,27 tommer. Pakke med 100
11449465 8 6 mm 0,23 tommer Pakke med 100
11469465 15 4 mm 0,15 tommer. Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459465 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 096041205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.00 DKK
    1112.71 DKK / Pakke med 100
    Spare 57.29 DKK
    4% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Til laboratoriebrug
  • Materiale: skrøbeligt glas
  • Nummereret
  • Blå belægning
Tekniske data
Materiale Skrøbeligt glas
Type Multitest Slide
Nå tælle 12
Farve Blå
Diameter (engelsk) 0,27 tommer.
Diameter (metrisk) 7 mm
Til brug med (applikation) Laboratoriebrug