Få mere at vide
MP Biomedicals™ MT buffer
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
8 mL
Pakningsstørrelse:
8ml
Beskrivelse
- MT Buffer er en lyseringsopløsningskomponent inkluderet i FastRNAPro Soil Direct og Indirect Kits, FastDNA Spin Kit til afføring, og FastDNA 50 mL Spin Kit til Jord.
- Anvendes som stabiliseringsmiddel under prøvelysering.
- Homogenisering finder sted i nærvær af MT-buffer, dette reagens er omhyggeligt udviklet til at beskytte og solubilisere nukleinsyrer og proteiner ved cellelyse.
- Tillader således ekstraktion af genomisk DNA med minimal RNA-kontamination.
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Afføring, Jord, Spildevand, Miljøvand, Slam |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep-24, FastPrep 120, FastPrep-96 , SuperFastPrep-1 |
| Til brug med (applikation) | Prøveforberedelse, prøvelysering, nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse, genfunktion, genregulering |
| Produkttype | MT buffer |
| Mængde | 8 mL |
| Prøvevolumen | Op til 500 mg pr. præp |
| Eksempelkilde | Mikroorganismer |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- MT Buffer
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: sodium dodecyl sulphate
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.