Få mere at vide
MP Biomedicals™ Musekost, renset, pille
Kost med naturlige ingredienser specielt formuleret til at give den rette balance mellem alle kendte næringsstoffer, der anses for at være essentielle for vækst, vedligeholdelse og reproduktion af mus til laboratorieeksperiment
Brand:  MP Biomedicals™ 0290460610
6461.19 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11465732
  • 6510.00 DKK / 10kg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Vis mere
Tekniske data
Tekniske data
Dyrs kost
Pellet
10 kg
15 °C til 30 °C
Vitaminfri kasein 30%, saccharose 52,8%, Alphacel, ikke-nærende bulk 2%, majsolie 10%, torskeleverolie, USP 0,2%, Saltblanding Sure No. 2 5%
Musediæt er naturlig ingrediensdiæt, der er specifikt formuleret til at give den rette balance mellem alle kendte næringsstoffer, der anses for at være essentielle for vækst, vedligeholdelse og reproduktion af mus til laboratorieeksperiment
Mus
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Product Content Correction
Product Title
MP Biomedicals™ Musekost, renset, pille > Musekost, renset, pelleteret, 10 kg