Få mere at vide
MP Biomedicals™ Alpha-modifikation af Eagle's Medium (AMEM), krudt
Artikelnummer. 11470275 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
Artikelnummer. Mængde
11470275 10 x 1 l
1 options
Artikelnummer. 11470275 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091031120
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Alpha Modification of Eagle's Medium (AMEM), pulver, med L-glutamin, uden deoxyribosider, ribosider, natriumbicarbonat
Alpha Modification of Eagle's Medium (AMEM), pulver, med L-glutamin, uden deoxyribosider, ribosider, natriumbicarbonat. Oprindeligt brugt til vækst af hamsternyreceller.
Tekniske data
Produkttype Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Uden tilsætningsstoffer No Sodium Bicarbonate, Ingen ribosider, Ingen deoxyribosider
Mængde 10 x 1 l
pH 6,5 til 7,5
Indhold og opbevaring 0 til 5 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.