Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimum Essential Medium Eagle (modificeret) med Earle's Salts og L-glutamin, uden natriumbicarbonat
Artikelnummer. 11410245 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410245 1 x 10 l 10 L
1 options
Artikelnummer. 11410245 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091010122
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    250.75 DKK / 10 L
    Spare 13.25 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Cellekulturmedier med Earle's Salts
MEM, oprindeligt udarbejdet af Harry Eagle, er et af de mest populære cellekulturmedier. Efter hans forsøg på at dyrke normale pattedyrfibroblaster og visse HeLa-celleundertyper, blev det afsløret, at disse celletypers ernæringsmæssige behov ikke kunne opfyldes af BME. Yderligere undersøgelser førte til udviklingen af MEM fra MP Biomedicals inkorporering af specifikke modifikationer såsom højere aminosyrekoncentrationer til dyrkning af kræsne celler.
  • MEM fra MP Biomedicals kan bruges til at understøtte væksten af celler i monolag, i suspension og en lang række andre celletyper med passende tilskud.
  • Fås med enten Earle's eller Hank's salte.
Tekniske data
Form Pulver
Produkttype Minimum Essential Medium Eagle's
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Earle's Balanced Salt Solution (EBSS)
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 1 x 10 l
pH 6,8 til 8 (efter justering med natriumbicarbonat)
Indhold og opbevaring 4 °C
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.