Få mere at vide
MP Biomedicals™ Minimal Essential Medium Eagle (modificeret) med Earle's salte, uden natriumbicarbonat og L-glutamin
Shop alle MP Biomedical produkterBeskrivelse
MEM, oprindeligt fremstillet af Harry Eagle, er et af de mest populære cellekulturmedier. Kan bruges til at understøtte væksten af celler i monolag, i suspension og i en bred vifte af andre celletyper med korrekt tilskud.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MEM Eagle |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen natriumbicarbonat |
| Mængde | 10 x 1 l |
| Indhold og opbevaring | 2 til 8 °C |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.