Få mere at vide
MP Biomedicals™ Min. Ess. Med. Eagle Amino Acids, 50X Concentrate, Modificeret
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MEM Eagle |
| Sterilitet | Steril |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin |
| Mængde | 100 ml |
| pH | 10.17 |
| Indhold og opbevaring | 0° til 5 °C |