Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lysing Matrix S, 2 mL rør
Artikelnummer. p-4426441 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12747227 50 x 2 ml rør Pakke med 50
11401555 100 x 2 ml rør Pakke med 100
11411555 500 x 2 ml rør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12747227 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116925050
Lysing Matrix S, 2 mL rør bruges til at bryde hårde eller sprøde prøver med minimale mængder af mekanisk forskydning. Specialapplikationer omfatter RNA- og proteinekstraktion fra vanskelige prøver, hvor lysis ved impaktion kun er at foretrække med minimale mængder mekanisk forskydning.
  • Matrix Type : S
  • Rørstørrelse : 2ml
  • Prøvetype : Alle prøver, sejt væv, skeletmuskulatur, lunge, hjerte, knogler, frø, sporer
  • Molekyle, der skal beriges : DNA, RNA, proteiner, andre små molekyler
  • Matrix Sammensætning : Matrix S indeholder rustfrit stål
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
DNase Dnase-fri
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning
Matrix Lyseringsmatrix S
Produkttype 2 ml rør
Mængde 50 x 2 ml rør
RNase RNase-fri
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.