Få mere at vide
MP Biomedicals™ Medium 199
Artikelnummer. 11410275 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 x 1 l
Artikelnummer. Mængde
11410275 10 x 1 l
1 options
Artikelnummer. 11410275 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091023120
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Hanks' salte med L-glutamin
  • Uden natriumbicarbonat
Tekniske data
Uden tilsætningsstoffer Ingen natriumbicarbonat
Mængde 10 x 1 l
pH 4,5 til 6
Indhold og opbevaring 0° til 5 °C