Få mere at vide
MP Biomedicals™ McCoys 5A Medium
Artikelnummer. 11434815 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434815 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11434815 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 091692149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.00 DKK
    376.12 DKK / 100ml
    Spare 18.88 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Anbefales til produktion af virus i primære cellekulturer. Den er fremragende til udbredelse af leukocytter, biopsivæv, en bred vifte af normale og transformerede celletyper hos mennesker og rotter og de mest krævende primære og kontinuerlige cellelinjer.
Tekniske data
Produkttype McCoy's 5A
Sterilitet Steril
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin
Mængde 100 ml
pH 6,9 til 7,2
Indhold og opbevaring -20°C
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1× Park and Terasaki's Modification Of McCoy 5A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Penicillin G potassium salt, Dihydrostreptomycin Sulfate