Få mere at vide
MP Biomedicals™ M9 minimale mellemstore salte (Maniatis-formulering), pulveriseret
Artikelnummer. 11377689 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
Artikelnummer. 11377689
Brand: MP Biomedicals™ 113037012
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til fremstilling af et defineret syntetisk medium til vækst af E. coli-vært
  • En almindeligt anvendt base til fremstilling af et defineret syntetisk medium til væksten af de fleste E. coli-værtsceller
  • Pulveret rekonstitueres i sterilt renset vand (eller vand tilsat smeltet renset agar)
  • Yderligere næringsstoffer, såsom glucose eller anden kulstofkilde, casaminosyrer, vitaminer eller antibiotika tilsættes, når opløsningen afkøles
  • Tilføj yderligere næringsstoffer, før plader hældes eller medier inokuleres med bakterier
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylærbiologi certificeret
Koncentration 56,4 g/L af en 5X-opløsning
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Oversigt En 56,4 g prøve af M9 Minimal Salts blev opløst i en vandig opløsning til 1 liter, pH justeret til 7,4 (om nødvendigt), og opløsningen autoklaveret for at fremstille et sterilt 5X koncentrat.
Form Pulver
Medietype M9 Minimal Medium
Produkttype Mikrobiologiske medier
Sterilitet Steril
Formulering 33,9 g Na2HP04; 15 g KH2PO4; 2,5 g NaCl; 5 g NH4Cl
Til brug med (applikation) Forberedelse af et defineret syntetisk medium til væksten af E. Coli vært
pH 6.8
Mængde 227 g
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Opløselighed Opløselig vandig opløsning
Prøvetype Bakteriel
Stammebetegnelser E. coli
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • M9 Minimal Medium Salts
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i