Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lysing Matrix J
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
- Gennemsnitlig størrelse: Gule zirconiumoxidperler, Vickers 900 til 1000, aluminiumoxid, Knoop 2000 og Mohs 9
- Materiale konstruktion: Matrix J, indeholder 2 mm gule zirconia-perler og 1,6 mm aluminiumoxidgranulat
- Prøvetype: Planter, dyrevæv, bakterier (gram +/-), skimmelsvamp, svampe, korallemulsioner og fikserede prøver
- Instrumentkompatibilitet: FastPrep-24 , FastPrep 120, FastPrep-96
- Vægtfylde: Gule zirconiumoxidperler, 5,5; Aluminiumoxid 3,95
- Rørkompatibilitet: 2 ml
- Matrix type: J
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Gul zirconiumoxid, aluminiumoxid |
| Volumen | 2 mL |
| Prøvetype | Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Svampe, Planter, Faste prøver, Korallemulsioner, Skimmelsvamp |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning |
| Matrix | Lyseringsmatrix J |
| Mængde | 100 x 2 ml rør |
| RNase | RNase-fri |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.