Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix I
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Rørstørrelse : 2 ml
- Prøvetype : Plante- og dyrevæv, træ, frø, meget tæt jord og ler, hele insekter, flåter, gamle og tørrede prøver, tørkværnende svampesporer/rust
- Molekyle, der skal beriges : DNA, RNA, proteiner, andre små molekyler
- Matrix sammensætning : Matrix I, indeholder 2 mm gule zirconia perler og en 4 mm sort keramik perle
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Frø, Sporer, Dyrevæv, Planter, Jord, Gamle og tørrede prøver, Ler, Træ |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse |
| Matrix | Lyseringsmatrix I |
| Mængde | 100 x 2 ml rør |
| RNase | RNase-fri |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.