Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix I
Artikelnummer. 11442430 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Artikelnummer. 11442430
Brand: MP Biomedicals™ 116918050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Lysing Matrix I er effektiv til at bryde meget seje og hårde prøver, inklusive organismer med en sej eller tæt ydre matrix.
  • Rørstørrelse : 2 ml
  • Prøvetype : Plante- og dyrevæv, træ, frø, meget tæt jord og ler, hele insekter, flåter, gamle og tørrede prøver, tørkværnende svampesporer/rust
  • Molekyle, der skal beriges : DNA, RNA, proteiner, andre små molekyler
  • Matrix sammensætning : Matrix I, indeholder 2 mm gule zirconia perler og en 4 mm sort keramik perle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Prøvetype Frø, Sporer, Dyrevæv, Planter, Jord, Gamle og tørrede prøver, Ler, Træ
DNase Dnase-fri
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse
Matrix Lyseringsmatrix I
Mængde 50 x 2 ml rør
RNase RNase-fri
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.