Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix G
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
Siliciumcarbid har relativt lav densitet og høj styrke og hårdhed og er derfor effektiv til at bryde seje, hårde eller skøre cellemembraner. Nyttig i applikationer såsom isolering af intakte organeller og supermolekylære strukturer, hvor lysisforhold kræver høj påvirkning, men lav forskydning.
- Slagfast 2 ml rør indeholder 1,6 mm siliciumcarbid partikler og 2 mm glasperler
- Med brune kasketter
- Vægtfylde: Siliciumcarbid: 3,20; Glasperler: 2,55
- Nukleinsyreisolering og oprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2 mL |
| Prøvetype | Sporer, Dyrevæv, Svampe, Planter, Gær |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse |
| Matrix | Lyseringsmatrix G |
| Molekylær formel | Siliciumcarbid, SiC ; Glas, SiO2 |
| Mængde | 100 x 2 ml rør |
| RNase | RNase-fri |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.