Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix F, 2 mL rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 50
Beskrivelse
- Slagfaste 2 ml rør indeholder 1,6 mm aluminiumoxidpartikler og 1,6 mm siliciumcarbidpartikler
- Med hvide kasketter
- Vægtfylde: Aluminiumoxid, 3,95; Siliciumcarbid, 3,20
- Nukleinsyreisolering og oprensning
Tekniske data
Tekniske data
| Prøvetype | Bakterier (Gram +/-), Dyrevæv, Svampe, Planter, Korallemulsioner, Skimmelsvamp |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og oprensning, molekylærbiologi, genekspression, mikrobiologisk analyse |
| Matrix | Lyseringsmatrix F |
| Molekylær formel | aluminiumoxid, Al2O3; Siliciumcarbid, SiC |
| Mængde | 50 x 2 ml rør |
| RNase | RNase-fri |
Medmindre andet er angivet, kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte menneskelig brug.