Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix E, 2 mL rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
Lysing Matrix E, 2 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. De er effektive til at lysere jord- og miljøprøver såvel som blandede prøver såsom mikrobeinficeret væv. De kan også bruges til RNA-ekstraktion fra tumorer og andet vanskeligt væv.
- Rørstørrelse: 2 ml
- Prøvetyper : Jord, sediment, spildevand, fæces, slam, kompost, rhizosfære, tumorer
- Matrixsammensætning : Lysing Matrix E indeholder 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og en 4 mm glasperle
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler, en 4 mm glasperle |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Prøvetype | Jord, Miljø, Afføring |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
| Matrix | Lyseringsmatrix E |
| Mængde | 500 x 2 ml rør |
| RNase | Rnase-fri |
| Prøvevolumen | Op til 500 mg pr. præp |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.