Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix E, 2 mL rør
Artikelnummer. 11462420 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462420 100 x 2 ml rør Pakke med 100
11452420 50 x 2 ml rør Pakke med 50
11472420 500 x 2 ml rør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462420 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116914100
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Lysing Matrix E indeholder 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og en 4 mm glasperle. Bruges til at male jord og andre miljømæssige prøver.
Lysing Matrix E, 2 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. De er effektive til at lysere jord- og miljøprøver såvel som blandede prøver såsom mikrobeinficeret væv. De kan også bruges til RNA-ekstraktion fra tumorer og andet vanskeligt væv.
  • Rørstørrelse: 2 ml
  • Prøvetyper : Jord, sediment, spildevand, fæces, slam, kompost, rhizosfære, tumorer
  • Matrixsammensætning : Lysing Matrix E indeholder 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler og en 4 mm glasperle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype 1,4 mm keramiske kugler, 0,1 mm silicakugler, en 4 mm glasperle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Jord, Miljø, Afføring
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix E
Mængde 100 x 2 ml rør
RNase Rnase-fri
Prøvevolumen Op til 500 mg pr. præp
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.