Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør
Artikelnummer. 17476483 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
10 x 50 ml
10 x 96-brønds plade
100 x 2 ml rør
100 x 4,5 ml rør
100 x 50 ml
2 x 50 ml
25 x 15 ml
25 x 4,5 ml rør
5 x 15 ml
50 x 15 ml
50 x 2 ml rør
50 x 4,5 ml rør
50 x 50 ml
500 x 2 ml rør
500 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 17476483
Brand: MP Biomedicals™ 116953500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TeenPrep™ Lysing Matrix D-rør indeholder 1,4 mm zirconium-silikatkugler og bruges til at male blødt dyre- og plantevæv, dyrkede celler og insekter/orme.
BigPrep™ Lysing Matrix D, 50 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
  • Rørstørrelse: 50 ml
  • Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
  • Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype 1,4 mm Zirconium-silikat kugler
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix D
Mængde 500 x 50 ml
RNase Rnase-fri
Prøvevolumen Op til 7 g pr. præp
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.