Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
10 x 50 mL
10 x 96-brønds plade
100 x 2 ml rør
100 x 4,5 ml rør
100 x 50 mL
2 x 50 mL
25 x 15 mL
25 x 4,5 ml rør
5 x 15 mL
50 x 15 mL
50 x 2 ml rør
50 x 4,5 ml rør
50 x 50 mL
500 x 2 ml rør
500 x 50 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 500
Beskrivelse
TeenPrep™ Lysing Matrix D, 15 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
- Rørstørrelse: 15 ml
- Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
- Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
Tekniske data
Tekniske data
Perletype | 1,4 mm Zirconium-silikat kugler |
Prøvetype | Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme |
DNase | Dnase-fri |
Til brug med (udstyr) | FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere |
Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
Matrix | Lyseringsmatrix D |
Mængde | 5 x 15 mL |
RNase | Rnase-fri |
Prøvevolumen | Op til 2 g pr. forberedelse |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion