Learn More
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør
Product Code. 12731461 Shop All MP Biomedical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 x 96-brønds plade
10 x 50 ml
10 x 96-brønds plade
100 x 2 ml rør
100 x 4,5 ml rør
100 x 50 ml
2 x 50 ml
25 x 15 ml
25 x 4,5 ml rør
5 x 15 ml
50 x 15 ml
50 x 2 ml rør
50 x 4,5 ml rør
50 x 50 ml
500 x 2 ml rør
500 x 50 ml
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
12731461 50 x 15 ml Pakke med 50
15709200 5 x 15 ml Pakke med 5
11461555 25 x 15 ml Pakke med 25
15792462 2 x 50 ml Pakke med 2
11451575 25 x 4,5 ml rør Pakke med 25
12323873 1 x 96-brønds plade Hver
11412420 50 x 2 ml rør Pakke med 50
11400506 10 x 50 ml Pakke med 10
11461575 50 x 4,5 ml rør Pakke med 50
15232870 10 x 96-brønds plade Pakke med 10
11422420 100 x 2 ml rør Pakke med 100
12761461 50 x 50 ml Pakke med 50
11471575 100 x 4,5 ml rør Pakke med 100
11432420 500 x 2 ml rør Pakke med 500
17466483 100 x 50 ml -
17476483 500 x 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Product Code. 12731461 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 116933050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3755.00 DKK
    3573.19 DKK / Pakke med 50
    Spare 181.81 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
TeenPrep™ Lysing Matrix D-rør indeholder 1,4 mm zirconium-silikatkugler og bruges til at male blødt dyre- og plantevæv, dyrkede celler og insekter/orme.
TeenPrep™ Lysing Matrix D, 15 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
  • Rørstørrelse: 15 ml
  • Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
  • Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
Specifications
Perletype 1,4 mm Zirconium-silikat kugler
Format Rør
Isoleringsteknologi Mekanisk forstyrrelse
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix D
Produkttype Lysing-matrix
Mængde 50 x 15 ml
RNase Rnase-fri
Prøvevolumen Op til 2 g pr. forberedelse
Show More Show Less
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.