Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør
TeenPrep™ Lysing Matrix D-rør indeholder 1,4 mm zirconium-silikatkugler og bruges til at male blødt dyre- og plantevæv, dyrkede celler og insekter/orme.
Brand:  MP Biomedicals™ 116973050
2037.75 DKK valid until 2025-08-31
Use promo code "24251" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11461575
  • 2145.00 DKK / Pakke med 50
Life Sciences Monthly Promotion
Brug rabatkode 24251 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
TallPrep™ Lysing Matrix D, 4,5 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
  • Rørstørrelse: 4,5 ml
  • Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
  • Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
1,4 mm Zirconium-silikat kugler
Dnase-fri
Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
50 x 4,5 ml rør
Op til 0,5 g pr. præp
Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme
FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Lyseringsmatrix D
Rnase-fri
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør > TallPrep™ Lyseringsmatrix D; Mængde: 50 x 4,5 mL rør
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.