Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
1 x 96-brønds plade
10 x 50 ml
10 x 96-brønds plade
100 x 2 ml rør
100 x 4,5 ml rør
100 x 50 ml
2 x 50 ml
25 x 15 ml
25 x 4,5 ml rør
5 x 15 ml
50 x 15 ml
50 x 2 ml rør
50 x 4,5 ml rør
50 x 50 ml
500 x 2 ml rør
500 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 500
Description
TallPrep™ Lysing Matrix D, 4,5 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
- Rørstørrelse: 4,5 ml
- Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
- Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
Specifications
Specifications
| Perletype | 1,4 mm Zirconium-silikat kugler |
| Prøvetype | Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
| Matrix | Lyseringsmatrix D |
| Mængde | 25 x 4,5 ml rør |
| RNase | Rnase-fri |
| Prøvevolumen | Op til 0,5 g pr. præp |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.