Description
Lysing Matrix D, 2 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
- Rørstørrelse: 2 ml
- Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
- Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
Specifications
Specifications
| Perletype | 1,4 mm Zirconium-silikat kugler |
| Format | Rør |
| Isoleringsteknologi | Mekanisk forstyrrelse |
| Prøvetype | Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme |
| DNase | Dnase-fri |
| Til brug med (udstyr) | FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere |
| Til brug med (applikation) | Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering |
| Matrix | Lyseringsmatrix D |
| Produkttype | Lysing-matrix |
| Mængde | 500 x 2 ml rør |
| Show More |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.