Få mere at vide
MP Biomedicals™ TeenPrep™ Lysing Matrix D rør
Artikelnummer. 11422420 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 x 96-brønds plade
10 x 50 ml
10 x 96-brønds plade
100 x 2 ml rør
100 x 4,5 ml rør
100 x 50 ml
2 x 50 ml
25 x 15 ml
25 x 4,5 ml rør
5 x 15 ml
50 x 15 ml
50 x 2 ml rør
50 x 4,5 ml rør
50 x 50 ml
500 x 2 ml rør
500 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 100
Pakke med 2
Pakke med 25
Pakke med 5
Pakke med 50
Pakke med 500
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11422420 100 x 2 ml rør Pakke med 100
12731461 50 x 15 ml Pakke med 50
15709200 5 x 15 ml Pakke med 5
11461555 25 x 15 ml Pakke med 25
15792462 2 x 50 ml Pakke med 2
11451575 25 x 4,5 ml rør Pakke med 25
12323873 1 x 96-brønds plade Hver
11412420 50 x 2 ml rør Pakke med 50
11400506 10 x 50 ml Pakke med 10
11461575 50 x 4,5 ml rør Pakke med 50
15232870 10 x 96-brønds plade Pakke med 10
12761461 50 x 50 ml Pakke med 50
11471575 100 x 4,5 ml rør Pakke med 100
11432420 500 x 2 ml rør Pakke med 500
17466483 100 x 50 ml -
17476483 500 x 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11422420 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116913100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3340.00 DKK
    2883.63 DKK / Pakke med 100
    Spare 456.37 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
TeenPrep™ Lysing Matrix D-rør indeholder 1,4 mm zirconium-silikatkugler og bruges til at male blødt dyre- og plantevæv, dyrkede celler og insekter/orme.
Lysing Matrix D, 2 mL rør kan bruges sammen med FastPrep instrumenter eller lignende perlepisker. Formalingsmatrixen er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer.
  • Rørstørrelse: 2 ml
  • Prøvetyper: Blødt væv såsom hjerne, lever, nyre, lunge og milt; plantevæv såsom blade, rødder og frugter; dyrkede celler; hele insekter; nematoder
  • Matrix Sammensætning: 1,4 mm zirconium-silikat kugler
Tekniske data
Perletype 1,4 mm Zirconium-silikat kugler
Format Rør
Isoleringsteknologi Mekanisk forstyrrelse
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Dyrkede celler, Insekter, Orme
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix D
Produkttype Lysing-matrix
Mængde 100 x 2 ml rør
RNase Rnase-fri
Prøvevolumen ≤200 mg væv (frisk, frossen, tørret osv.),≤ 200μ L af celler suspenderet i vand eller isotonisk saltvandsopløsning,≤ 100 mg vådvægt af vævskulturceller dyrket i suspension,≤ 107 pattedyrceller
Vis mere Vis mindre
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.