Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lysing Matrix C, 50mL rør
Artikelnummer. 15762462 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
2 x 50 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15762462 2 x 50 ml rør Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 15762462 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116952002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    239.00 DKK
    227.24 DKK / Pakke med 2
    Spare 11.76 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Indeholder 1 mm silica kugler. Lysing Matrix C bruges primært til lysering af gær og svampe og kan også bruges til skimmelsvampe, sporer og trådalger.
  • Rørstørrelse: 50 ml
  • Prøvetype: Gær- og gærsporer, svampe- og svampesporer, alger
  • Molekyle, der skal beriges: DNA, RNA, proteiner, andre små molekyler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Stuetemperatur
DNase Dnase-fri
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og oprensning
Matrix Lyseringsmatrix C
Mængde 2 x 50 ml rør
RNase RNase-fri