Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix A, 2 mL rør
Artikelnummer. 12719670 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12719670 50 x 2 ml rør Pakke med 50
10591758 100 x 2 ml rør Pakke med 100
11442410 500 x 2 ml rør Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12719670 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 116910050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2045.99 DKK
    1817.94 DKK / Pakke med 50
    Spare 228.05 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For alle prøvetyper undtagen jord til den efterfølgende isolering af genomisk DNA. Lysing Matrix A slagfaste rør indeholder granatmatrix og en 1/4 in. keramisk kugle.
  • Rørstørrelse: 2ml
  • Prøvetype: Dyrevæv, planter, bakterier, gær, svampe, alger, insekter, nematoder
  • Molekyle, der skal beriges: DNA
  • Maling matrix er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Granatmatrix, 1/4 tommer. Keramisk kugle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Insekter, Orme, Bakterier, Gær, Svampe, Alger
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix A
Mængde 50 x 2 ml rør
RNase Rnase-fri
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.