Få mere at vide
MP Biomedicals™ Lyseringsmatrix A, 2 mL rør
Artikelnummer. 11442410 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 x 2 ml rør
50 x 2 ml rør
500 x 2 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Pakke med 500
Artikelnummer. 11442410
Brand: MP Biomedicals™ 116910500
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For alle prøvetyper undtagen jord til den efterfølgende isolering af genomisk DNA. Lysing Matrix A slagfaste rør indeholder granatmatrix og en 1/4 in. keramisk kugle.
  • Rørstørrelse: 2ml
  • Prøvetype: Dyrevæv, planter, bakterier, gær, svampe, alger, insekter, nematoder
  • Molekyle, der skal beriges: DNA
  • Maling matrix er kemisk inert og vil ikke binde nukleinsyrer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Granatmatrix, 1/4 tommer. Keramisk kugle
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Prøvetype Dyrevæv, Planter, Insekter, Orme, Bakterier, Gær, Svampe, Alger
DNase Dnase-fri
Til brug med (udstyr) FastPrep instrumenter eller andre perlepiskere
Til brug med (applikation) Nukleinsyreisolering og -rensning, Homogenisering
Matrix Lyseringsmatrix A
Mængde 500 x 2 ml rør
RNase Rnase-fri
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.