Få mere at vide
MP Biomedicals™ LymphoSep™ Lymfocytseparationsmedium
Artikelnummer. p-4645819 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11454815
Brand: MP Biomedicals™ 091692254
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LymphoSep™ Lymfocytseparationsmedium er en steril, iso-osmotisk opløsning med lav viskositet til densitetscentrifugering, der giver en klar adskillelse af lymfocytter fra hepariniseret eller defibrineret humant blod.
  • Lymfocytter isoleres ved at lægge fortyndet, hepariniseret blod i lag over en opløsning af natriummetrizoat, der indeholder et polysaccharid
  • Polysaccharid aggregerer erytrocytterne, så de kan sedimenteres ved lav centrifugering
  • De mindre tætte lymfocytter forbliver som et klart defineret bånd ved plasma-lymfosep-grænsefladen
  • Giver:
    • In vitro isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod
    • Maksimalt udbytte af mononukleære celler
    • Nem et-trins centrifugering
    • >96% cellelevedygtighed af lymfocytter
    • Lave endotoksiner
    • Autoklave sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Lymphosep Lymphocyte Separation Medium
Sterilitet Steril
pH 6 til 9
Mængde 500 ml
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt