Få mere at vide
MP Biomedicals™ LymphoSep™ Lymfocytseparationsmedium
Artikelnummer. 11454815 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11454815
Brand: MP Biomedicals™ 091692254
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
LymphoSep™ Lymfocytseparationsmedium er en steril, iso-osmotisk opløsning med lav viskositet til densitetscentrifugering, der giver en klar adskillelse af lymfocytter fra hepariniseret eller defibrineret humant blod.
  • Lymfocytter isoleres ved at lægge fortyndet, hepariniseret blod i lag over en opløsning af natriummetrizoat, der indeholder et polysaccharid
  • Polysaccharid aggregerer erytrocytterne, så de kan sedimenteres ved lav centrifugering
  • De mindre tætte lymfocytter forbliver som et klart defineret bånd ved plasma-lymfosep-grænsefladen
  • Giver:
    • In vitro isolering af lymfocytter fra fortyndet fuldblod
    • Maksimalt udbytte af mononukleære celler
    • Nem et-trins centrifugering
    • >96% cellelevedygtighed af lymfocytter
    • Lave endotoksiner
    • Autoklave sterilisering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 15° til 30 °C
Produkttype Lymphosep Lymphocyte Separation Medium
Sterilitet Steril
pH 6 til 9
Mængde 500 ml