Beskrivelse
- Nem påføring og fjernelse af alle mikroplader til både kort- og langtidsopbevaring Sørg for tæt forsegling for at minimere fordampning og kondens
- Velegnet til brug mellem -16° C og 38° C
- Gennemsigtig tape og kan ikke gennembores
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Acetat |
| Sterilitet | Ikke steril |
| nr. pr. pakke | 100 |
| Til brug med (applikation) | Anvendes til plader med flere brønde og vævskulturplader |
| Produkttype | Mikropladeforsegler |
| Temperaturområde (metrisk) | -16 °C til +38 °C |