Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydreret (Pulver): Poser
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 500 mL
100 x 500 mL
10 x 1000 mL
100 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
0.5 L
1 L
100 L
50 L
Specifica
Specifica
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af bakterier |
| Emballagetype | Pung |
| Mængde | 10 x 500 mL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction