Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydreret (Pulver): Poser
Artikelnummer. 11333239 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
10 x 500 mL
100 x 500 mL
10 x 1000 mL
100 x 1000 mL
Pakningsstørrelse:
0.5 L
1 L
100 L
50 L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11333239
missing translation for 'mfr': MP Biomedicals™ 113002065
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Formuleringer af E. coli vækstmedier kendt som LB Medium indeholder typisk 10 g trypton og 5 g gærekstrakt pr. liter; indeholder 10g NaCl pr. liter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Dehydreret
Grad Molekylær biologi
Produkttype Mikrobiologiske medier
Formulering Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L
Til brug med (applikation) Til vækst af bakterier
Emballagetype Pung
Mængde 10 x 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato