Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB Medium, Dehydreret: Bulk Pulver
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
454 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
454g
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Form | Dehydreret |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Mikrobiologiske medier |
| Formulering | Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af bakterier |
| Emballagetype | Bulk pulver |
| Mængde | 454 g |