Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB Agar Medium Pulver
Artikelnummer. 11313269 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
5000 g
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11313269 5000 g 5kg
1 options
Artikelnummer. 11313269 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 113002242
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8510.00 DKK
    8102.36 DKK / 5kg
    Spare 407.64 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Rigt medium til vækst af E. coli og certificeret til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium
Tekniske data
Certificeringer/compliance Molekylær biologi Certified™
Indhold og opbevaring 15 °C til 30 °C
Form Dehydreret
Grad Molekylær biologi
Produkttype LB Agar
Formulering Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L
Til brug med (applikation) Til vækst af Escherichia coli og certificeret til plasmid og andre bakteriekulturer i flydende medium, kloning, kulturmedier, mikrobielle medier
Mængde 5000 g