Få mere at vide
MP Biomedicals™ LB-agar, store kapsler
Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
227 g
454 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
227g
454g
5kg
Beskrivelse
Brug 8 store kapsler/l.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Molekylær biologi Certified™ FDA |
| Indhold og opbevaring | 15 °C til 30 °C |
| Format | Kapsel |
| Grad | Molekylær biologi |
| Produkttype | Agar |
| Formulering | Trypton 10g/L, Gærekstrakt 5g/L, NaCl 10g/L, Agar 15g/L |
| Til brug med (applikation) | Til vækst af bakterier |
| Mængde | 227 g |